2'-Hydroxyacetanilid
Lieferant: Molekula
Synonyme: Ethansäure(2-hydroxyphenyl)amid, N-Acetyl-2-aminophenol, N-(2-Hydroxyphenyl)acetamid, 2-Acetamidophenol
12274085-100G
MOLE12274085-100GEA 180 EUR
MOLE12274085-100G
2'-Hydroxyacetanilid
2'-Hydroxyacetanilid
Formel: C₈H₉NO₂
Molecular Weight: 151,16 g/mol
MDL: MFCD00002181
CAS-Nummer: 614-80-2
EINECS: 210-396-9