5-Brompyrimidin
Lieferant: Molekula
Achtung
12306755-25G
MOLE12306755-25GEA 109 EUR
MOLE12306755-25G
5-Brompyrimidin
5-Bromopyrimidine
Formel: C₄H₃BrN₂
Molecular Weight: 158,99 g/mol
Siedepunkt: 168 °C (727 mmHg)
Schmelzpunkt: 75…76 °C
MDL: MFCD00006117
CAS-Nummer: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1