4-Chlorbenzylamin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: (4-Chlorophenyl)methanamine

12327118-25G
MOLE12327118-25GEA 0 EUR
MOLE12327118-25G
4-Chlorbenzylamin
4-Chlorbenzylamin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008121
CAS-Nummer: 104-86-9
EINECS: 203-245-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR