3-Bromchinolin

Lieferant: Molekula
Achtung

12350675-25G
MOLE12350675-25GEA 0 EUR
MOLE12350675-25G
3-Bromchinolin
3-Bromoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
Molecular Weight: 208,06 g/mol
Siedepunkt: 274 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 15 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006767
CAS-Nummer: 5332-24-1
EINECS: 226-237-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR