2-Cyan-5-methylanilin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2-Cyano-5-methylaniline
12388396-5G
MOLE12388396-5GEA
0
EUR
MOLE12388396-5G
2-Cyan-5-methylanilin
2-Cyan-5-methylanilin
Formel:
C₈H₈N₂ Molecular Weight: 132,16 g/mol |
MDL:
MFCD00173706 CAS-Nummer: 26830-96-6 EINECS: 248-020-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |