Ethylisothiocyanat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Ethylsenföl
12445226-100G
MOLE12445226-100GEA 0 EUR
MOLE12445226-100G
Ethylisothiocyanat
Ethylisothiocyanat
Formel: C₃H₅NS
Molecular Weight: 87,15 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004820
CAS-Nummer: 542-85-8
EINECS: 208-831-2
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03848