2,4-Dibromthiophen
Lieferant: Molekula
12518574-1G
MOLE12518574-1GEA 0 EUR
MOLE12518574-1G
2,4-Dibromthiophen
2,4-Dibromothiophene
Formel: C₄H₂Br₂S
Molecular Weight: 241,93 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 2,14 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00043889
CAS-Nummer: 3140-92-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III