4-(Trifluormethoxy)-o-toluidin
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2-Methyl-4-(trifluormethoxy)anilin, 2-Amino-5-(trifluormethoxy)toluol, 4-(Trifluormethoxy)-2-toluidin
12533371-5G
MOLE12533371-5GEA
0
EUR
MOLE12533371-5G
4-(Trifluormethoxy)-o-toluidin
4-(Trifluormethoxy)-o-toluidin
Formel:
C₈H₈F₃NO Molecular Weight: 191,15 g/mol |
MDL:
MFCD01631541 CAS-Nummer: 86256-59-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |