2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoesäure
Lieferant: Molekula
12592063-25G
MOLE12592063-25GEA
0
EUR
MOLE12592063-25G
2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoesäure
2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoic acid
Formel:
C₉H₁₀O₄ Molecular Weight: 182,18 g/mol Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00239340 CAS-Nummer: 4707-46-4 |