4-Brombenzolsulfonylchlorid

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: 4-Brombenzolsulfochlorid, 4-Brombenzolsulfonsäurechlorid

12638559-100G
MOLE12638559-100GEA 0 EUR
MOLE12638559-100G
4-Brombenzolsulfonylchlorid
4-Brombenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄BrClO₂S
Molecular Weight: 255,52 g/mol
Siedepunkt: 287 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 74 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007437
CAS-Nummer: 98-58-8
EINECS: 202-683-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01391

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR