1,4-Dimethoxybenzol
Lieferant: Molekula
Synonyme: Hydrochinondimethylether
12664681-1KG
MOLE12664681-1KGEA 177 EUR
MOLE12664681-1KG
1,4-Dimethoxybenzol
1,4-Dimethoxybenzol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 212,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Dichte: 0,874 g/cm³ (24.9 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008401
CAS-Nummer: 150-78-7
EINECS: 205-771-9