β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat
Lieferant: Molekula
12705461-100G
MOLE12705461-100GEA 0 EUR
MOLE12705461-100G
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES) Monohydrat
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure) Monohydrat
Formel: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149409
CAS-Nummer: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929