Kalium-tert-butoxid
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Kalium-tert-butanolat, 2-Methyl-2-propanol Kaliumsalz, Kalium-tert-butylat
12739396-500G
MOLE12739396-500GEA 242 EUR
MOLE12739396-500G
Kalium-tert-butoxid
Kalium-tert-butanolat
Formel: C₄H₉KO
Molecular Weight: 112.21 g/mol
Schmelzpunkt: 256…258 °C
MDL: MFCD00012162
CAS-Nummer: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN: 3206
ADR: 4.2 II