D(-)-Asparaginsäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: D(-)-2-Amino-1,4-butandisäure, H-D-Asp-OH, (R)-(-)-Asparaginsäure, (R)-(-)-2-Amino-1,4-butandisäure

12844702-25G
MOLE12844702-25GEA 127 EUR
MOLE12844702-25G
D(-)-Asparaginsäure
D(-)-Asparaginsäure
Formel: C₄H₇NO₄
Molecular Weight: 133,1 g/mol
Schmelzpunkt: 251 °C
MDL: MFCD00063081
CAS-Nummer: 1783-96-6
EINECS: 217-234-6
Merck Index: 13,00845

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR