Thymolblau
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4-[3-(4-Hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxobenzo[c]oxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol, Thymolsulfonphthalein
12900344-25G
MOLE12900344-25GEA 71.6 EUR
MOLE12900344-25G
Thymolblau
Thymolblau
Formel: C₂₇H₃₀O₅S
Molecular Weight: 466,6 g/mol
Schmelzpunkt: 221 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005869
CAS-Nummer: 76-61-9
EINECS: 200-973-3
Merck Index: 12,09541