2-Fluorphenol

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: o-Fluorophenol

12925237-25G
MOLE12925237-25GEA 0 EUR
MOLE12925237-25G
2-Fluorphenol
2-Fluorphenol
Formel: C₆H₅FO
Molecular Weight: 112.1 g/mol
Siedepunkt: 151
Schmelzpunkt: 16
Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002155
CAS-Nummer: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
UN: 2810
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR