5-Benzyloxyindol
Lieferant: Molekula
Synonyme: 5-Benzyloxy-1H-indol
12928137-5G
MOLE12928137-5GEA 68.2 EUR
MOLE12928137-5G
5-Benzyloxyindol
5-Benzyloxyindol
Formel: C₁₅H₁₃NO
Molecular Weight: 223,27 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 107 °C
MDL: MFCD00005676
CAS-Nummer: 1215-59-4
EINECS: 214-930-1