2-Oxoglutarsäure
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Ketoglutarsäure, α-Ketoglutarsäure
12974102-100G
MOLE12974102-100GEA
82.4
EUR
MOLE12974102-100G
2-Oxoglutarsäure
2-Oxoglutarsäure
Formel:
HOOCCH₂CH₂COCOOH Molecular Weight: 146,1 g/mol Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 112…116 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004165 CAS-Nummer: 328-50-7 EINECS: 206-330-3 Merck Index: 13,05320 |