8-(Brommethyl)chinolin
Lieferant: Molekula
12992569-1G
MOLE12992569-1GEA 0 EUR
MOLE12992569-1G
8-(Brommethyl)chinolin
8-(Bromomethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₈BrN
Molecular Weight: 222,0800 g/mol
MDL: MFCD00047621
CAS-Nummer: 7496-46-0