D(+)-Glucose
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Dextrose, Traubenzucker
13002238
MOLE13002238EA
0
EUR
MOLE13002238
D(+)-Glucose
D(+)-Glucose
Formel:
C₆H₁₂O₆ Molecular Weight: 180.16 g/mol Schmelzpunkt: 146 Dichte: 1.54 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00148912 CAS-Nummer: 50-99-7 EINECS: 200-075-1 Merck Index: 14,04459 |