3-Nitrophthalsäureanhydrid

Lieferant: Molekula
Achtung

13066790-100G
MOLE13066790-100GEA 0 EUR
MOLE13066790-100G
3-Nitrophthalsäureanhydrid
3-Nitrophthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₃NO₅
Schmelzpunkt: 159…162 °C
MDL: MFCD00005921
CAS-Nummer: 641-70-3
EINECS: 211-373-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR