Natriumdesoxycholat

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Natrium-3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoat, Desoxycholsäure Natriumsalz, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-säure Natriumsalz

13082357-100G
MOLE13082357-100GEA 256 EUR
MOLE13082357-100G
Natriumdesoxycholat
Natriumdesoxycholat
Formel: C₂₄H₃₉NaO₄
Molecular Weight: 414,56 g/mol
Schmelzpunkt: 357…365 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064139
CAS-Nummer: 302-95-4
EINECS: 206-132-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR