2-Brom-1-indanol

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2-Bromo-1-hydroxyindane

13094544-25G
MOLE13094544-25GEA 0 EUR
MOLE13094544-25G
2-Brom-1-indanol
2-Brom-1-indanol
Formel: C₉H₉BrO
Molecular Weight: 213,07 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003798
CAS-Nummer: 5400-80-6
EINECS: 226-442-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR