2-Aminobenzylalkohol

Lieferant: Molekula

13182142-25G
MOLE13182142-25GEA 0 EUR
MOLE13182142-25G
2-Aminobenzylalkohol
2-Aminobenzylalkohol
Formel: C₇H₉NO
Siedepunkt: 275 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007749
CAS-Nummer: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR