Lithiumcarbonat
Lieferant: Molekula
Achtung
13183442-100G
MOLE13183442-100GEA 71.6 EUR
MOLE13183442-100G
Lithiumcarbonat
Lithium carbonate
Formel: Li₂CO₃
Molecular Weight: 73,89 g/mol
Schmelzpunkt: 720 °C
Dichte: 2,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011084
CAS-Nummer: 554-13-2
EINECS: 209-062-5
Merck Index: 13,05549