3,4-Dihydroxybenzoesäure

Lieferant: Molekula

Synonyme: Protocatechusäure

13192758-100G
MOLE13192758-100GEA 0 EUR
MOLE13192758-100G
3,4-Dihydroxybenzoesäure
3,4-Dihydroxybenzoesäure
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154,12 g/mol
Siedepunkt: 125…135 °C (0,001 mmHg)
Schmelzpunkt: 202…204 °C
Dichte: 1,5415 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002509
CAS-Nummer: 99-50-3
EINECS: 202-760-0
Merck Index: 12,08080

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR