Biphenyl-4,4'-dicarbonsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme: 4,4'-Biphenyldicarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarboxylic acid
13329950-5G
MOLE13329950-5GEA 0 EUR
MOLE13329950-5G
Biphenyl-4,4'-dicarbonsäure
Biphenyl-4,4'-dicarbonsäure
Formel: C₁₄H₁₀O₄
Molecular Weight: 242,23 g/mol
MDL: MFCD00002554
CAS-Nummer: 787-70-2
EINECS: 212-328-3