L(-)-Prolin

Lieferant: Molekula

13422892-100G
MOLE13422892-100GEA 0 EUR
MOLE13422892-100G
L(-)-Prolin
L(-)-Prolin
Formel: C₅H₉NO₂
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220…222 °C
Dichte: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064318
CAS-Nummer: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR