Phenolphthalein
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)phthalid, 3,3-Bis(4-hydroxyphenyl)-1(3H)-isobenzofuranon
13440009-1KG
MOLE13440009-1KGEA 256 EUR
MOLE13440009-1KG
Phenolphthalein
Phenolphthalein
Formel: C₂₀H₁₄O₄
Molecular Weight: 318.33 g/mol
Schmelzpunkt: 258…262 °C
Dichte: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005913
CAS-Nummer: 77-09-8
EINECS: 201-004-7
REACH: 01-2119498295-24
Merck Index: 14,07243
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d81b539a32ba7c40a473e6afbb8e0dae525d637&vid=91bf141a7ea82baf5df563f73967884d2a4b5d79&prid=web&clid=SAPDAM