1,8-Diaminonaphthalin

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: Naphthalin-1,8-diamin, 1,8-Naphthylendiamin

13442989-25G
MOLE13442989-25GEA 68.7 EUR
MOLE13442989-25G
1,8-Diaminonaphthalin
1,8-Diaminonaphthalin
Formel: C₁₀H₁₀N₂
Molecular Weight: 158,2 g/mol
Siedepunkt: 352 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 64…65 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004033
CAS-Nummer: 479-27-6
EINECS: 207-529-8
UN: 3259
ADR: 8,III
Merck Index: 12,06459

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR