Tyramin Hydrochlorid
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylammoniumchlorid, 4-Hydroxyphenethylammoniumchlorid, 4-(2-Aminoethyl)phenol Hydrochlorid
13456061-25G
MOLE13456061-25GEA 0 EUR
MOLE13456061-25G
Tyramin Hydrochlorid
Tyramin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₂ClNO
Molecular Weight: 173,64 g/mol
Schmelzpunkt: 270…272 °C
MDL: MFCD00012901
CAS-Nummer: 60-19-5
EINECS: 200-462-5