3-Tolylboronsäure
Lieferant: Molekula
Synonyme:
3-Methylbenzolboronsäure, Dihydroxy(3-methylphenyl)boran, (3-Methylphenyl)metaborsäure, 3-Methylphenylboronsäure
13553169-1G
MOLE13553169-1GEA
0
EUR
MOLE13553169-1G
3-Tolylboronsäure
3-Tolylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₂ Molecular Weight: 135,96 g/mol Schmelzpunkt: 165 °C |
MDL:
MFCD00040198 CAS-Nummer: 17933-03-8 |