DL-Apfelsäure
Lieferant: Molekula
Gefahr
13559814-1KG
MOLE13559814-1KGEA 0 EUR
MOLE13559814-1KG
DL-Apfelsäure
DL-Apfelsäure
Formel: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 131…132 °C
Dichte: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064212
CAS-Nummer: 617-48-1
EINECS: 210-514-9
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM