Cholesterin

Lieferant: Molekula

Synonyme: 5-Cholesten-3β-ol, 3β-Hydroxy-5-cholesten, Cholesterol, Cholest-5-en-3β-ol

13575167-500G
MOLE13575167-500GEA 558 EUR
MOLE13575167-500G
Cholesterin
Cholesterin
Formel: C₂₇H₄₆O
Molecular Weight: 386,66 g/mol
Siedepunkt: 360 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 147…150 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00003646
CAS-Nummer: 57-88-5
EINECS: 200-353-2
Merck Index: 13,02221

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR