Gummi Arabicum
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Gummi arabisch, Acacia, Acacia Gummi
13599707-100G
MOLE13599707-100GEA 63.6 EUR
MOLE13599707-100G
Gummi Arabicum
Gummi Arabicum
Dichte: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081264
CAS-Nummer: 9000-01-5
EINECS: 232-519-5