2-Iodanilin

Lieferant: Molekula
Achtung

13613109-25G
MOLE13613109-25GEA 180 EUR
MOLE13613109-25G
2-Iodanilin
2-Iodanilin
Formel: C₆H₆IN
Molecular Weight: 219,02 g/mol
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 54…57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007680
CAS-Nummer: 615-43-0
EINECS: 210-426-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR