Diethylsuccinat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Succinic acid diethyl ester, 1,4-Butanedioic acid diethyl ester
13652039-1KG
MOLE13652039-1KGEA 0 EUR
MOLE13652039-1KG
Diethylsuccinat
Diethylsuccinat
Formel: C₈H₁₄O₄
Molecular Weight: 174,2 g/mol
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –19 °C
Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009208
CAS-Nummer: 123-25-1
EINECS: 204-612-0
Merck Index: 12,09038