2-Brompyrimidin

Lieferant: Molekula
Achtung

13695189-5G
MOLE13695189-5GEA 110 EUR
MOLE13695189-5G
2-Brompyrimidin
2-Bromopyrimidine
Formel: C₄H₃BrN₂
Molecular Weight: 158,99 g/mol
Siedepunkt: 62…64 °C (1,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 56…57,5 °C
Dichte: >1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00014601
CAS-Nummer: 4595-60-2
EINECS: 224-993-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR