Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT)

Lieferant: Molekula
Achtung

Synonyme: 5,5'-Diphenyl-3,3'-bis(4-nitrophenyl)-2,2'-(3,3'-dimethoxybiphenyl-4,4'-ylen)ditetrazoliumdichlorid, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylen)di(2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid), 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylen)bis(2-(4-nitrophenyl)-5-phenyl-2H-tetrazoliumchlorid)

13727374-1G
MOLE13727374-1GEA 183 EUR
MOLE13727374-1G
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT)
Nitroblau-Tetrazoliumchlorid (NBT)
Formel: C₄₀H₃₀Cl₂N₁₀O₆
Molecular Weight: 817,65 g/mol
Schmelzpunkt: 200 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00012159
CAS-Nummer: 298-83-9
EINECS: 206-067-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR