2,6-Dimethoxybenzoesäure
Lieferant: Molekula
13772930-100G
MOLE13772930-100GEA 0 EUR
MOLE13772930-100G
2,6-Dimethoxybenzoesäure
2,6-Dimethoxybenzoic acid
Formel: C₉H₁₀O₄
Molecular Weight: 182,18 g/mol
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 180…182 °C
Dichte: 1,365 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002437
CAS-Nummer: 1466-76-8
EINECS: 215-985-4