Taurin
Lieferant: Molekula
Synonyme: 2-Aminoethanesulphonic acid
13830142-1KG
MOLE13830142-1KGEA 199 EUR
MOLE13830142-1KG
Taurin
Taurin
Formel: C₂H₇NO₃S
Molecular Weight: 125.15 g/mol
Schmelzpunkt: 300
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008197
CAS-Nummer: 107-35-7
EINECS: 203-483-8
Merck Index: 13,09163