L(-)-Tryptophan
Lieferant: Molekula
13831082-1KG 13831082-100G
MOLE13831082-1KGEA 0 EUR
MOLE13831082-1KG MOLE13831082-100G
L(-)-Tryptophan
L(-)-Tryptophan
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Schmelzpunkt: 290 °C
Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064340
CAS-Nummer: 73-22-3
EINECS: 200-795-6
Merck Index: 12,09929