2-Nitroimidazol
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Nitro-1H-imidazol
13834750-1G
MOLE13834750-1GEA
146
EUR
MOLE13834750-1G
2-Nitroimidazol
2-Nitroimidazol
Formel:
C₃H₃N₃O₂ Molecular Weight: 113,08 g/mol Schmelzpunkt: 279…284 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005185 CAS-Nummer: 527-73-1 EINECS: 208-425-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,00923 |