2,4-Dimethoxy-4'-hydroxybenzophenon
Lieferant: Molekula
Synonyme: (2,4-Dimethoxyphenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
13872443-5G
MOLE13872443-5GEA 0 EUR
MOLE13872443-5G
2,4-Dimethoxy-4'-hydroxybenzophenon
2,4-Dimethoxy-4'-hydroxybenzophenon
Formel: C₁₅H₁₄O₄
Molecular Weight: 258,27 g/mol
MDL: MFCD00137850
CAS-Nummer: 41351-30-8