2-Methylindolin
Lieferant: Molekula
Achtung
13901024-100G
MOLE13901024-100GEA 136 EUR
MOLE13901024-100G
2-Methylindolin
2-Methylindolin
Formel: C₉H₁₁N
Molecular Weight: 133,19 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0236 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00005706
CAS-Nummer: 6872-06-6
EINECS: 229-971-0