(S)-(-)-α-Methylbenzylamin

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: (S)-(-)-1-Phenylethylamin, (S)-(-)-1-Amino-1-phenylethane, (S)-(-)-1-Amino-1-phenylethan, (S)-(-)-α-Phenylethylamin

14057640-100G
MOLE14057640-100GEA 219 EUR
MOLE14057640-100G
(S)-(-)-α-Methylbenzylamin
(S)-(-)-α-Methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₁N
Molecular Weight: 121,18 g/mol
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064406
CAS-Nummer: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
Merck Index: 12,06106

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR