2-Brom-5-nitrobenzoesäure
Lieferant: Molekula
Achtung
14097091-5G
MOLE14097091-5GEA 0 EUR
MOLE14097091-5G
2-Brom-5-nitrobenzoesäure
2-Bromo-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrNO₄
Molecular Weight: 246,02 g/mol
Siedepunkt: 371 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 178…180 °C
MDL: MFCD00134558
CAS-Nummer: 943-14-6