2-Cyan-4'-methylbiphenyl
Lieferant: Molekula
Synonyme:
4'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
14112202-5G
MOLE14112202-5GEA
0
EUR
MOLE14112202-5G
2-Cyan-4'-methylbiphenyl
2-Cyan-4'-methylbiphenyl
Formel:
C₁₄H₁₁N Molecular Weight: 193.26 g/mol |
MDL:
MFCD00151805 CAS-Nummer: 114772-53-1 EINECS: 422-310-9 |