3,5-Dinitrosalicylsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzoesäure, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoesäure
14125911-100G
MOLE14125911-100GEA 105 EUR
MOLE14125911-100G
3,5-Dinitrosalicylsäure
3,5-Dinitrosalicylsäure
Formel: C₇H₄N₂O₇
Molecular Weight: 228,12 g/mol
Schmelzpunkt: 170…174 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007104
CAS-Nummer: 609-99-4
EINECS: 210-204-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III