L-α-Phenylalanin

Lieferant: Molekula

Synonyme: H-Phe-OH, H-L-Phe-OH, L-α-Phenylalanin, 3-Phenyl-L(-)-alanin, 3-Phenyl-L-alanin, (S)-(-)-2-Amino-3-phenylpropansäure

14133876-100G
MOLE14133876-100GEA 0 EUR
MOLE14133876-100G
L-α-Phenylalanin
L-α-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 173 °C
Dichte: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064227
CAS-Nummer: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR